Learn More
Melford Trimethoprim
Artikelnummer. 30018874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018874 5 g 5 Gramm
30018873 25 g 25 Gramm
30018872 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018874 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. T590005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trimethoprim ist ein bakteriostatisches Antibiotikum, das die bakterielle Dihydrofolatreduktase hemmt, ein Enzym, das an der Synthese von Tetrahydrofolsäure beteiligt ist.
Trimethoprim ist ein bakteriostatisches Antibiotikum, das die bakterielle Dihydrofolatreduktase hemmt, ein Enzym, das an der Synthese von Tetrahydrofolsäure beteiligt ist. Diese Säure ist für die Produktion von Nukleinsäuren (DNA und RNA) in Bakterien unerlässlich. Durch die Blockierung dieses Enzyms unterbricht Trimethoprim den Folatsyntheseweg, was zur Hemmung des Bakterienwachstums führt. Trimethoprim wird häufig als Selektionsmittel in Kulturmedien verwendet, um Bakterien zu isolieren, die gegen dieses Antibiotikum empfindlich sind. Seine Anwesenheit im Kulturmedium ermöglicht die spezifische Isolierung von Bakterien, die keine Resistenz gegen Trimethoprim aufweisen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethoprim
CAS 738-70-5
Menge 5 g
Summenformel C14H18N4O3