Learn More
Thermo Scientific™ Trimethoprim
Trimethoprim, CAS # 738-70-5, is a trimethoxybenzyl-pyrimidine used as an antimicrobial.
39.75 CHF - 377.87 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 738-70-5 |
|---|---|
| Formelmasse | 290.32g/mol |
| Synonym | 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 8°C |
| Format | Powder |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme |
| Beschreibung | White |
| Schmelzpunkt | 199°C to 203°C |
| Löslichkeit | Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15445319
|
Thermo Scientific™
J63053.03 |
1 g |
39.75 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15455319
|
Thermo Scientific™
J63053.06 |
5 g |
98.21 CHF 88.65 CHF / 5 Gramm Sparen 9.56 CHF 9% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15465319
|
Thermo Scientific™
J63053.14 |
25 g |
377.87 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 738-70-5 | |
| 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine | |
| Powder | |
| White | |
| Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml |
| 290.32g/mol | |
| 2°C to 8°C | |
| An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme | |
| 199°C to 203°C |
Spezifikation
| White | |
| Powder | |
| 738-70-5 | |
| 290.32g/mol | |
| 199°C to 203°C | |
| 625127 |
| 2°C to 8°C | |
| An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme | |
| C14H18N4O3 | |
| 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine | |
| Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 212-006-2
Recommended Storage : Keep cold
- Trimethoprim
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethoprim