Learn More
Trimethobenzamidhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462593 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462593 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3281.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethobenzamide Hydrochloride
CAS 554-92-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trimethobenzamide Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H28 N2 O5 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzamide, N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxy-, hydrochloride (1:1), Benzamide, N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxy-, monohydrochloride (9CI), Benzamide, N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxy-, hydrochloride (6CI,7CI), Benzamide, N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxy-, monohydrochloride (8CI), 4-(2-Dimethylaminoethoxy)-N-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)benzylamine hydrochloride, Anaus, N-[p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxybenzamide hydrochloride, Ro 2-9578, Tigan, Tigan hydrochloride, Trimethobenzamide hydrochloride, Xametina
InChI-Formel InChI=1S/C21H28N2O5.ClH/c1-23(2)10-11-28-17-8-6-15(7-9-17)14-22-21(24)16-12-18(25-3)20(27-5)19(13-16)26-4;/h6-9,12-13H,10-11,14H2,1-5H3,(H,22,24);1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)NCc2ccc(OCCN(C)C)cc2
IUPAC-Name N-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxybenzamid;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 424.92
Menge 10 mg
Formelmasse 424,1765 g/mol