Learn More
Trimellitanhydridchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383506
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11383506
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14382.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1204-28-0 | C9H3ClO4 | 210.569 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1204-28-0
Summenformel C9H3ClO4
Molekulargewicht (g/mol) 210.569
MDL-Nummer MFCD00005924
InChI-Schlüssel NJMOHBDCGXJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimellitic anhydride chloride, 4-chloroformylphthalic anhydride, 4-chloroformyl phthalic anhydride, trimellitic acid anhydride chloride, anhydrotrimellitic acid chloride, 5-isobenzofurancarbonyl chloride, 1,3-dihydro-1,3-dioxo, trimellitic anhydride acid chloride, 4-chlorocarbonyl phthalic anhydride, 1,3-benzofurandione-5-carbonyl chloride, trimellitic anhydride monochloride
PubChem CID 70998
IUPAC-Name 1,3-Dioxo-2-Benzofuran-5-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimellitic anhydride chloride
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 610823
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 210.57
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimellitic anhydride chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimellitic anhydride chloride