missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRIM23 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | TRIM23 |
|---|---|
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16830414
|
Proteintech
12607-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16820414
|
Proteintech
12607-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Acts as an E3 ubiquitin-protein ligase. In the presence of the human cytomegalovirus (HCMV) protein UL144, participates in ′Lys-63′-linked auto-ubiquitination of TRAF6 resulting in the virally controlled activation of NF-kappa-B at early time of infection. The C-terminus can act as an allosteric activator of the cholera toxin catalytic subunit.Spezifikation
| TRIM23 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| P36406, Q8BGX0 | |
| 373, 81003 | |
| TRIM23 Fusion Protein Ag3302 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TRIM23 |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ARD1, ARFD1, GTP binding protein ARD 1, RING finger protein 46, RNF46, TRIM23, tripartite motif containing 23 | |
| TRIM23 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts