Learn More
Mapa Professional Trilites 994 Einweghandschuh
Artikelnummer. p-200135685
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
50 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30533565 6 50 Paare
30533549 7 50 Paare
30533547 8 50 Paare
30533560 9 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30533565 Lieferant Mapa Professional Lieferanten-Nr. 34994006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweghandschuhe mit Tripolymer-Formel zum Schutz vor Chemikalienspritzern
  • Komfort: Optimale Dicke für maximale Haptik bei gleichzeitig hervorragender Haltbarkeit.
  • Langlebigkeit: Einzigartige Dreifach-Polymermischung für erhöhten Komfort und Widerstandsfähigkeit.
  • Garantierte Qualität: Silikonfrei, um Spuren und Defekte auf Metallblechen und Glas vor dem Lackieren zu vermeiden.
  • Zusätzliche Vorteile: Rückverfolgbarkeit der Benutzer auf Innenkartons und Umkartons.
  • Hautschutz: Schutz vor Chemikalienspritzern.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie 3
Chlorinated Ja
Anwendungen Labor, Industrie, Gesundheitswesen
Farbe Violett
Latex Free Nein
Material Tripolymer
Produkttyp Einweghandschuhe
Größe 6
Dicke (metrisch) 0.15 mm
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Kieselgeprägt
Auskleidungsmaterial Latex, Polychloropren und Nitril
Beständig gegen Chemikalienspritzer
Länge (metrisch) 25 cm
Produktlinie Trilites 994