Learn More
Trilaurin, TRC
Artikelnummer. 30456531
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456531 500 mg 500 Milligramm
30454761 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456531 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT795420500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-24-9
Summenformel C39 H74 O6
Molekulargewicht (g/mol) 639
Synonym Dodecanoic acid 1,1',1' '-(1,2,3-propanetriyl) ester, Dodecanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Laurin, Dynasan 112, Glycerin tridodecanoate, Glycerin trilaurate, Glycerol trilaurate, Glyceryl laurate, Glyceryl tridodecanoate, Glyceryl trilaurate, LaLaLa triacylglycerol, Lauric acid triglyceride, Lauric acid triglycerin ester, Lauric triglyceride, NSC 4061, Tridodecanoin, Tridodecanoyl glycerol, Triglyceride LaLaLa, Trilaurin, Trilauroylglycerol
IUPAC-Name 2,3-Di(dodecanoyloxy)propyldodecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trilaurin
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C39H74O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-37(40)43-34-36(45-39(42)33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)35-44-38(41)32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h36H,4-35H2,1-3H3
Formelmasse 638.5485