Learn More
Triisopropylsilylacetylen,c97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Triisopropylsilylacetylene is used as a reagent for the rhodium-catalyzed asymmetric alkylation of alpha, beta-unsaturated carbonyl compounds as well as in the synthesis of beta-alkynylated nitroalkanes. It is utilized in the preparation of bromoethynyl-triisopropyl-silane in the presence of the reagents such as N-bromo succinimide and silver nitrate. It is actively in involved in Sonogashira coupling reaction with 1-bromo-3-iodo-5-tertbutylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Triisopropylsilylacetylen wird als Reagenz für die Rhodium-katalysierte asymmetrische Alkylierung von alpha-, beta-ungesättigten Carbonylverbindungen sowie bei der Synthese von beta-alkynylierten Nitroalkanen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Bromethynyl-Triisopropylsilan in Gegenwart von Reagenzien wie N-Bromsuccinimid und Silbernitrat verwendet. Es ist aktiv an der Sonogashira-Kupplungsreaktion mit 1-brom-3-iodo-5-tert-Butylbenzol beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 50°C to 52°C (0.6mmHg) |
| Chemischer Name oder Material | Triisopropylsilylacetylene |
| Menge | 5 g |
| Strukturformel | [(CH3)2CH]3SiC≡CH |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 3536241 |
| Flammpunkt | 56°C (133°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with organic solvents. |
| Formelmasse | 182.38 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Mehr anzeigen |