Learn More
(Triisopropylsilyl)Acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689339
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
89343-06-6
C11H22Si
182.38
MFCD00075452
KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
triisopropylsilyl acetylene, ethynyltriisopropylsilane, triisopropylsilylacetylene, ethynyltris propan-2-yl silane, ethynyl-tri propan-2-yl silane, silane, ethynyltris 1-methylethyl, triisopropylsilylacetylen, acmc-209qzk, ethynyltriisopropyl-silane
2734682
Ethynyl-tri(propan-2-yl)silan
CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
89343-06-6
C11H22Si
182.38
MFCD00075452
KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
triisopropylsilyl acetylene, ethynyltriisopropylsilane, triisopropylsilylacetylene, ethynyltris propan-2-yl silane, ethynyl-tri propan-2-yl silane, silane, ethynyltris 1-methylethyl, triisopropylsilylacetylen, acmc-209qzk, ethynyltriisopropyl-silane
2734682
Ethynyl-tri(propan-2-yl)silan
CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (Triisopropylsilyl)acetylene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8130g/mL
Siedepunkt 50°C to 52°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CH]3SiC∽CH
Brechungsindex 1.4515 to 1.4535
Menge 5 g
Relative Dichte 0.813
Formelmasse 182.38
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Triisopropylsilyl)acetylene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.