Learn More
Triisopropylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302157 5 g 5 Gramm
11312157 25 g 25 Gramm
11322157 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11302157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09585.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6485-79-6 | C9H22Si | 158.36 g/mol
Triisopropylsilane is used as a protecting group in peptide synthesis and is also used as a reducing agent for the selective reduction of anomeric C-phenyl ketals. It is used in the selective silylation of primary hydroxyl groups without affecting the secondary hydroxyl group. It is used in the preparation of anti-1,2-diols catalyzed by a Ni(O) N-heterocyclic carbine complex with high diastereoselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triisopropylsilan wird als Schutzgruppe in der Peptidsynthese eingesetzt und wird auch als Reduktionsmittel zur selektiven Reduktion anomerer C-Phenylketale eingesetzt. Es wird in der selektiven Silylierung primärer Hydroxylgruppen verwendet, ohne die sekundäre Hydroxylgruppe zu beeinflussen. Es wird zur Vorbereitung von Anti-1,2-Diolen verwendet, die von einem Ni(O)N-heterocyclischen Carbin-Komplex mit hoher Diastereoselektivität katalysiert werden.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6485-79-6
Summenformel C9H22Si
Molekulargewicht (g/mol) 158.36
MDL-Nummer MFCD00009657
InChI-Schlüssel YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
PubChem CID 6327611
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 166°C
Chemischer Name oder Material Triisopropylsilane
Menge 5 g
Strukturformel [(CH3)2CH]3SiH
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1733718
Flammpunkt 35°C (95°F)
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
IUPAC-Name tris(Propan-2-yl)silan
Formelmasse 158.36
Reinheit (%) 98%
Geruch mild
Brechungsindex 1.434
Dichte 0.773