Learn More
Triisopropylborat, TRC
Artikelnummer. 30452008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452008 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452008 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT795490100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropyl Borate
CAS 5419-55-6
Summenformel C9H21BO3
Menge 100 g
Synonym Boric Acid (H3BO3) Triisopropyl Ester, Isopropyl Borate, Boric Acid Triisopropyl Ester, Boron Isopropoxide, Boron Triisopropoxide, Isopropyl Borate ((C3H7O)3B), NSC 9779, Triisopropoxyborane, Triisopropoxyboron, Triisopropyl Borate, Triisopropyl Orthoborate, Tris(1-methylethyl) Borate, Trisisopropoxyborane
InChI-Formel InChI=1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
SMILES CC(C)OB(OC(C)C)OC(C)C
IUPAC-Name Tripropan-2-ylborat
Molekulargewicht (g/mol) 188.07
Formelmasse 188.1584