Learn More
Triisopropylborat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488217 2500 mL 2500 Milliliter
11468217 100 mL 100 Milliliter
11478217 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17592.0F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188.074 g/mol
Triisopropyl borate is used as reagent in Pd-catalyzed coupling reaction with aryl halides such as Suzuki reaction. It is used as a reagent for the preparation of the boronic acids and esters; as a Lewis acid catalyst and involved in the ortho-borylation of 1-substituted naphthalenes. Furthermore, it plays an important role as a catalyst for the production of resins, waxes, paints and varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triisopropylborat wird als Reagenz in Pd-katalysierter Kopplungsreaktion mit Arylhalogeniden wie der Suzuki-Reaktion verwendet. Wird als Reagenz für die Vorbereitung der Boronsäuren und Ester verwendet; als Lewis-Säurekatalysator und an der Orthoborylierung von 1-substituierten Naphthalinen beteiligt. Spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle als Katalysator für die Herstellung von Harzen, Wachsen, Farben und Lacken.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Ethanol, Isopropanol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Es zersetzt sich in Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5419-55-6
Summenformel C9H21BO3
Molekulargewicht (g/mol) 188.074
MDL-Nummer MFCD00008872
InChI-Schlüssel NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
IUPAC-Name Tripropan-2-ylborat
SMILES B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropyl borate
Schmelzpunkt -59°C
Dichte 0.815
Siedepunkt 139°C to 141°C
Flammpunkt 17°C (62°F)
Geruch Alkoholähnlich
Strukturformel [(CH3)2CHO]3B
Brechungsindex 1.376
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2616
Beilstein 1701469
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,ethanol,isopropanol and benzene.
Formelmasse 188.08
Reinheit (%) ≥98%