Learn More
Triisopropanolamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428847 10,000 g 10000 Gramm
11408847 500 g 500 Gramm
11418847 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19966.0C
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-20-3 | C9H21NO3 | 191.271 g/mol
Major applications include water-based coating applications and agricultural products. Additional applications are antistat agents for polymers, corrosion inhibitor, electrodeposition/electrocoating, lubricants, paper, pigment dispersion, plastics, polyurethane additive, reaction intermediates, rubber curing, surfactants, mineral dispersion, and urethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zu den wichtigsten Anwendungen gehören wasserbasierte Beschichtungen und landwirtschaftliche Produkte. Weitere Anwendungen sind Antistatikmittel für Polymere, Korrosionshemmer, Elektrodeposition/Elektrobeschichtung, Schmierstoffe, Papier, Pigmentdispersion, Kunststoffe, Polyurethan-Additive, Reaktionsintermediate, Gummivulkanisation, Tenside, Mineraldispersion und Urethane.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Ethanol, Diethylether, Chloroform (leicht) und Methanol (>500 g/100 g).
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-20-3
Summenformel C9H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.271
MDL-Nummer MFCD00004533
InChI-Schlüssel SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
PubChem CID 24730
IUPAC-Name 1-[Bis(2 -hydroxypropyl)amino]propan-2 -ol
SMILES CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropanolamine
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 189°C to 191°C (23 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel (CH3CHOHCH2)3N
Menge 10,000 g
Beilstein 1071570
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble ethanol,diethyl ether,chloroform (slightly ),and methanol (>500g/100g).
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 95%