Learn More
Triglykol, TRC
Artikelnummer. 30450338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450338 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450338 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT793790100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylene Glycol
CAS 112-27-6
Summenformel C6 H14 O4
Menge 100 g
Synonym Triethylene glycol (8CI), 2,2'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis[ethanol], 1,2-Bis(2-hydroxyethoxy)ethane, 1,2-Di(β-hydroxyethoxy)ethane, 1,8-Dihydroxy-3,6-dioxaoctane, 2,2'-Ethylenedioxydiethanol, 2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol, 3,6-Dioxaoctane-1,8-diol, Crestwood A, Glycol bis(hydroxyethyl) ether, Hanlon TEG, NSC 60758, TEG, TEG (glycol), Triglycol, Trigol
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
SMILES OCCOCCOCCO
IUPAC-Name 2-[2-(2-Hydroxythoxy)ethoxy]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Formelmasse 150.0892