Learn More
Thermo Scientific™ Triglyceride-Reagenz
Artikelnummer. 17049193 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 125 ml
Packungsgröße:
320 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17049193 2 x 125 ml 320 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17049193 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TR22421
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem Thermo Scientific™ Triglyceride-Reagenz können Sie Triglyceride in Humanserum oder Plasma in vitro quantitativ bestimmen.
Die Messung der Triglyceride ist wichtig für die Diagnose und Behandlung von Hyperlipidämien. Erhöhte Konzentrationen können bei nephrotischem Syndrom, koronarer Herzkrankheit (KHK), Hypothyreose, Diabetes mellitus und Lebererkrankungen auftreten. Verminderte Konzentrationen werden manchmal in Fällen von Eiweißmangelernährung, Hyperthyreose und kachektischen Zuständen beobachtet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Infinity Triglycerid 2 x 125 ml
Nachweisbare Analyten Triglycerides
Probentyp Serum oder Plasma, Serum
Typ Reagent
Linearität Bis zu 10 mmol/l (885 mg/dl)
Methodenkompatibilität Endpunkt
Menge 2 x 125 ml
Stabilität 18 Monate bei 2 bis 8 °C