Learn More
Triformamid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10403253 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10403253 1 g Glasflasche 1 Gramm
10691315 5 g Glasflasche -
10549403 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10403253 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 380440010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 25891-31-0
MDL-Nummer MFCD08059356
InChI-Schlüssel PFBAGGWJGZAGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triformamide
PubChem CID 6419719
IUPAC-Name N,N-Diformylformamid
SMILES C(=O)N(C=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triformamide
Schmelzpunkt 100.0°C to 101.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 96.0% min. (ex%C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H3NO3
Strukturformel N(COH)3
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 101.06
Formelmasse 101.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke