Learn More
Trifluorothymidin, TRC
Artikelnummer. 30453784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453784 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453784 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT792800500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluorothymidine
CAS 70-00-8
Summenformel C10 H11 F3 N2 O5
Menge 500 mg
Synonym Trifluridine, Thymidine','α,α,α-trifluoro-, Uridine','2'-deoxy-5-(trifluoromethyl)- (7CI), α,α,α-Trifluorothymidine, 2'-Deoxy-5-(trifluoromethyl)uridine, 5-(Trifluoromethyl)-2'-deoxyuridine, 5-(Trifluoromethyl)deoxyuridine, 5-Trifluoromethyl-2'-deoxy-β-uridine, 5-Trifluorothymidine, NSC 529182, NSC 75520, Viroptic, 1-(2-Deoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-5-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
InChI-Formel InChI=1S/C10H11F3N2O5/c11-10(12,13)4-2-15(9(19)14-8(4)18)7-1-5(17)6(3-16)20-7/h2,5-7,16-17H,1,3H2,(H,14,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(trifluormethyl)pyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 296.2
Formelmasse 296.062