Learn More
Trifluormethylbenzol Mikromol™
Artikelnummer. 17951806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951806 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17951806 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0161.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Trifluormethylbenzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
CAS 98-08-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 F3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Trifluoromethylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1ccccc1
IUPAC-Name Trifluormethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 146.11
Menge 100 mg
Formelmasse 146,0343 g/mol