Learn More
(Trifluormethyl)trimethylsilan, 0.5 M-Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030694
17.71 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
81290-20-2
C5H11F3Si
156.22
MFCD00145454
MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
552549
Trimethyl(trifluormethyl)silan
CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
81290-20-2
C5H11F3Si
156.22
MFCD00145454
MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
552549
Trimethyl(trifluormethyl)silan
CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Reagenz, das bei der nukleophilen Addition der Trifluormethylgruppe zu Aldehyden und Ketonen verwendet wird.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 40°C
Chemischer Name oder Material (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Menge 5 mL
Strukturformel CF3Si(CH3)3
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 17°C (63°F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 142.2
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M soln. in THF
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.895