Learn More
Trifluormethansulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30457005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457005 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457005 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT896578500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonyl Chloride
CAS 421-83-0
Summenformel CClF3O2S
Menge 500 mg
Synonym Trifluoromethylsulfonyl Chloride, Trifluoromethylsulfuryl Chloride, Triflyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/CClF3O2S/c2-8(6,7)1(3,4)5
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name Trifluormethansulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 168.52
Formelmasse 167.926