Learn More
Trifluormethansulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11964581 100 g Glasflasche 100 Gramm
10265940 5 g Glasflasche 5 Gramm
10661735 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11964581 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173051000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 421-83-0 | CClF3O2S | 168.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 421-83-0
Summenformel CClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.51
MDL-Nummer MFCD00007451
InChI-Schlüssel GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
PubChem CID 79000
IUPAC-Name Trifluormethansulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonyl chloride
Farbe Farblos
Dichte 1.5800g/mL
Siedepunkt 29.0°C to 32.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3SO2Cl
Brechungsindex 1.3330 to 1.3350
Menge 100 g
Beilstein 03,IV,35
Fieser 09,485
Relative Dichte 1.58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 168.52
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit