Learn More
Trifluormethansulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10661735 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10661735
Marke: Thermo Scientific Acros 173050250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 421-83-0 | CClF3O2S | 168.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 421-83-0
Summenformel CClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.51
MDL-Nummer MFCD00007451
InChI-Schlüssel GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
PubChem CID 79000
IUPAC-Name Trifluormethansulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonyl chloride
Farbe Farblos
Dichte 1.5800g/mL
Siedepunkt 29.0°C to 32.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3SO2Cl
Brechungsindex 1.3330 to 1.3350
Menge 25 g
Beilstein 03,IV,35
Fieser 09,485
Relative Dichte 1.58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 168.52
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit