Learn More
Trifluormethansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440407 100 g -
11420407 5 g 5 Gramm
11430407 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21774.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 421-83-0 | CClF3O2S | 168.51 g/mol
Ru(II) complex-catalyzed trifluoromethylating agent for aromatics and alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ru(II)-komplex-katalysiertes Trifluormethylierungsmittel für Aromaten und Alkene.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit, Hitze und Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 421-83-0
Summenformel CClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.51
MDL-Nummer MFCD00007451
InChI-Schlüssel GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
PubChem CID 79000
IUPAC-Name Trifluormethansulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonyl chloride
Dichte 1.593
Siedepunkt 32°C
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.334
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1812016
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes with water.
Formelmasse 168.52
Reinheit (%) 98%