Learn More
Trifluoromethanesulfonsäure Methylester, TRC
Artikelnummer. 30454502
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454502 50 g -
30454070 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30454502 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79054050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-27-7
Summenformel C2 H3 F3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 164.1
Synonym 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid Methyl Ester
IUPAC-Name Methyl-trifluormethansulfonat
SMILES COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonic Acid Methyl Ester
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
Formelmasse 163.9755