Learn More
Trifluormethansulfonsäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16338237 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 Milliliter
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
16338237 1 L Glasflasche 1 Liter
10562191 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
10397440 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10607532 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
11239879 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16338237 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 169890011
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Trifluormethansulfonsäure, 99 %, CHF3O3S, CAS-Nummer 1493-13-6, heiß, Methansulfonsäure, Trifluoro, Tfmsa, Perfluormethansulfonsäure, Tfoh, Trifluormethansulfonsäure, Triflonsäure, Trifluormethan-Sulfonsäure, Trimsylat, Trifluormethylsulfonsäure, 250 ml, 03, IV, 34, 162,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1493-13-6
Summenformel CHF3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 150.07
MDL-Nummer MFCD00007514
InChI-Schlüssel ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulphonic acid, trimsylate, methanesulfonic acid, trifluoro, triflic acid, trifluoromethylsulfonic acid, perfluoromethanesulfonic acid, tfoh, trifluoromethane sulfonic acid, tfmsa, hotf
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonic acid
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6900 g/mL
Siedepunkt 162.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3SO3H
Brechungsindex 1.3260 to 1.3300
Menge 1 L
Beilstein 03,IV,34
Fieser 04,532; 05,701; 06,617; 08,504; 09,531; 14,152; 15,41; 16,357; 17,24
Merck Index 15,9842
Relative Dichte 1.69
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in many polar organic solvents such as dim,sulfolane,dimethyl sulfoxide,dimethyl sulfone an
IUPAC-Name trifluoromethanesulfonic acid
Viskosität 2.87 mPa.s (25°C)
Formelmasse 150.07
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Dampfende Flüssigkeit