Learn More
Trifluoressigsäureanhydrid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259088
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
407-25-0
C4F6O3
210.03
MFCD00000416
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
9845
2,2,2-trifluoroacetyl 2,2,2-trifluoroacetate
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
407-25-0
C4F6O3
210.03
MFCD00000416
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
9845
2,2,2-trifluoroacetyl 2,2,2-trifluoroacetate
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Trifluor-Anhydrid, 99+ %, ACROS Organics, Menge:500g, Verpackung:Glasflasche, Siedepunkt:39,1 °C, unbestimmt, Schmelzpunkt:-63,5 °C, Molekulargewicht:210,03, Prozent Reinheit:99+%, Assay-Prozentbereich:min. 99% (GC), Beilstein:02, II, 186, CAS:407-25-0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic anhydride
Schmelzpunkt -63.5°C
Dichte 1.5100g/mL
Siedepunkt 39.1°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3CO)2O
Brechungsindex 1.3
Menge 25 g
Beilstein 02, II, 186
Fieser 01,1221; 03,308; 05,701; 06,616; 07,389; 09,484; 12,530; 14,151; 15,14; 01,373
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with polar organic solvents, partically soluble in unpolar hydrocarbons
Formelmasse 210.03
Dampfdruck 141mbar at 20°C
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.