missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluoroacetic Acid, Thermo Scientific

Artikelnummer. p-200109917 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
2 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30280970

Marke: Thermo Scientific T001160001

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
  • Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menütext Trifluoroacetic Acid (TFA)
Form Liquid
Reagenztyp Ion Pairing Reagent
Menge 1 mL
Zusammensetzung 99.5% TFA
Zur Verwendung mit LC/MS
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt