Learn More
Trifluoressigsäure, Reagenzienqualität, 99%, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Ampule
100 ml
10 x 10 Ampullen
1 l
2 L
25 ml
5 mL
500 ml
5 x 10 Ampullen
AMP
Packungsgröße:
1 Ampulle
1 Liter
10 Ampullen
10 Stück
100 Milliliter
2 Liter
25 Milliliter
5 Milliliter
5 Stück
500 Milliliter
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trifluoroacetic acid |
| Strukturformel | CF3COOH |
| UN-Nummer | UN2699 |
| Formelmasse | 114.02 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Dichte | 1.489g/mL at 20°C |
| Menge | 1 Ampule |
| Flammpunkt | >100°C (>212°F) |
| Dampfdichte | 3.9 (vs air) |
| Dampfdruck | 97.5 mmHg (20°C) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Trifluoroacetic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.