Learn More
Trifluoressigsäure, HPLC-Qualität, J.T.Baker™
3353.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
70 ml
900 ml
Verpackung:
Dose
Enghalsflasche aus braunem Glas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trifluoressigsäure |
Namenshinweis | Gradientengeprüft für HPLC-Peptid- und Proteinanalyse |
Formelmasse | 114.03 |
Güte | HPLC |
Menge | 900 ml |
Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
Relative Dichte | 1 l = 1.53 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Trifluoressigsäure
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.