Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trifluoressigsäure, biochemische Qualität, 99.5+%
Catalog Number p-7021854
Click to view available options
Menge:
50g
250g
1000g
76-05-1
C2HF3O2
114.02
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
6422
CHEBI:45892
2,2,2-Trifluoressigsäure
OC(=O)C(F)(F)F
76-05-1
C2HF3O2
114.02
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
6422
CHEBI:45892
2,2,2-Trifluoressigsäure
OC(=O)C(F)(F)F
Used to cleave peptide blocking groupsThe combination of properties like solubility in most of the solvents, volatility, catalytic property, and strong acidity with non-oxidizing nature makes it a widely used reagent in organic synthesis. Trifluoroacetic acid is an important building block in the synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals and performance products. It is a precursor to many fluorinated compounds, and widely used in peptide synthesis and other organic transformations involving deprotection of t-BOC group. TFA finds use as an ion pairing agent in liquid chromatography, as a solvent in NMR spectroscopy and as a calibrant in mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur Spaltung von Peptid-BlockiergruppenDie Kombination von Eigenschaften wie Löslichkeit in den meisten Lösungsmitteln, Flüchtigkeit, katalytischer Eigenschaft und starker Säure mit nicht-oxidierender Natur macht es zu einem weit verbreiteten Reagenz in der organischen Synthese. Trifluoressigsäure ist ein wichtiger Baustein bei der Synthese von Pharmazeutika, Agrochemikalien und Leistungsprodukten. Sie ist ein Vorläufer vieler fluorierter Verbindungen und wird häufig in der Peptidsynthese und anderen organischen Transformationen eingesetzt, die eine Entschützung der t-BOC-Gruppe beinhalten. TFA findet Verwendung als Ionenpaar-Mittel in der Flüssigkeitschromatographie, als Lösungsmittel in der NMR-Spektroskopie und als Kalibrator in der Massenspektrometrie.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Aceton, Ethanol, Benzol, Hexan und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Trifluoressigsäure (TFA) ist eine stabile, hygroskopische, flüchtige und niedrig siedende organische Säure. Die Lagerung an einem kühlen Ort wird empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic acid
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72°bis 73 °C
UN-Nummer UN2699
Beilstein 742035
Merck Index 14,9681
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Formelmasse 114.02
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Biochemie
Dichte 1,48
Menge 50g
Geruch Stechend
Brechungsindex 1,284
Empfindlichkeit Hygroskopisch