Learn More
Trifluoracetaldehyd-Ethyl-Hemiacetal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trifluoroacetaldehyde Ethyl Hemiacetal |
| CAS | 433-27-2 |
| Summenformel | C4H7F3O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, 1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol, Fluoral ethyl hemiacetal, NSC 65431 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 1-Ethoxy-2,2,2-Trifluorethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 144.09 |
| Formelmasse | 144.0398 |