Learn More
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate, 98%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | α, α, α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate |
| CAS | 1840-19-3 |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Gelb bis orange |
| Dichte | 1.3350g/mL |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C8H4F3NS |
| Mehr anzeigen |