Learn More
α,α,α-Trifluor-m-cresol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10164420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10164420 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10154470 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10164420 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 168470250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 98-17-9 | C7H5F3O | 162.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-17-9
Summenformel C7H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 162.11
MDL-Nummer MFCD00002299
InChI-Schlüssel UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxybenzotrifluoride, m-trifluoromethylphenol, m-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-cresol, a,a,a-trifluoro-m-cresol
PubChem CID 7376
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α, α, α-Trifluoro-m-cresol
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -1.8°C
Farbe Gelb
Dichte 1.3300g/mL
Siedepunkt 178°C to 179°C
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4OH
Brechungsindex 1.4570 to 1.459
Menge 25 mL
Beilstein 06, I, 187
Relative Dichte 1.33
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 162.11
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • a,a,a-Trifluoro-m-cresol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.