Learn More
Trifluoperazinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17983936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983936 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983936 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0441.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Trifluoperazinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoperazine hydrochloride
CAS 440-17-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trifluoperazine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H24 F3 N3 S . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Trifluoperazine hydrochloride, 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine dihydrochloride, 10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:2)10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (6CI,8CI), 2-Trifluoromethyl-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, Eskazine, Eskazinyl, Fluoperazine, Jatroneural, Modalina, SKF 5019, Stelazine, TFP, Terfluzine, Trazine, Trifluoperazine dihydrochloride, Trifluoperazine hydrochloride, Trifluoroperazine dihydrochloride, Trifluoroperazine hydrochloride, Triftazin, Triphthasine, Triphthazine, Triphthazine dihydrochloride, Tryptazine, Tryptazine dihydrochloride, Stelazine, SKF-5019-A2
InChI-Formel InChI=1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-Name 10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluormethyl)phenothiazin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 480.42
Menge 100 mg
Formelmasse 479,1177 g/mol