Learn More
Trifluoperazin-Dihydrochlorid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308760
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30308760 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30308760 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC17844350
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoperazine hydrochloride
CAS 440-17-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trifluoperazine hydrochloride
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C21 H24 F3 N3 S . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Trifluoperazine hydrochloride, 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine dihydrochloride, 10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:2)10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (6CI,8CI), 2-Trifluoromethyl-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, Eskazine, Eskazinyl, Fluoperazine, Jatroneural, Modalina, SKF 5019, Stelazine, TFP, Terfluzine, Trazine, Trifluoperazine dihydrochloride, Trifluoperazine hydrochloride, Trifluoroperazine dihydrochloride, Trifluoroperazine hydrochloride, Triftazin, Triphthasine, Triphthazine, Triphthazine dihydrochloride, Tryptazine, Tryptazine dihydrochloride, Stelazine, SKF-5019-A2
InChI-Formel InChI=1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-Name 10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluormethyl)phenothiazin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 480.42
Menge 50 mg
Formelmasse 479,1177 g/mol