Learn More
Trifluoperazin·2HCl, 1 mg/ml in Methanol (als freie Base), Lipomed
Product Code. 30460299
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Unit Size:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30460299 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30460299 Supplier Lipomed Supplier No. LPMTFP1885HC1LM
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Trifluoperazin·2HCl, 1 mg/ml in Methanol (als freie Base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Trifluoperazine hydrochloride
CAS 440-17-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trifluoperazine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H24 F3 N3 S . 2 Cl H
Konzentration 1 mg/mL
Synonym Trifluoperazine hydrochloride, 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10 H-phenothiazine dihydrochloride, 10 H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:2)10 H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (9 CI), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (6 CI,8 CI), 2-Trifluoromethyl-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Cl.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-Name 10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluormethyl)phenothiazin;dihydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 480.42
Menge 1 mL
Formelmasse 479,1177 g/mol