Learn More
Trifludimoxazin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314186 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314186 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17843300AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifludimoxazin
CAS 1258836-72-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trifludimoxazin
Versandbedingung +20°C
Summenformel C16 H11 F3 N4 O4 S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Dihydro-1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, BAS 850H, Trifludimoxazin
InChI-Formel InChI=1S/C16H11F3N4O4S/c1-4-5-22-10-7-9(8(17)6-11(10)27-16(18,19)12(22)24)23-13(25)20(2)15(28)21(3)14(23)26/h1,6-7H,5H2,2-3H3
SMILES CN1C(=O)N(C(=O)N(C)C1=S)c2cc3N(CC#C)C(=O)C(F)(F)Oc3cc2F
IUPAC-Name 1,5-Dimethyl-6-sulfanyliden-3-(2,2,7-trifluor-3-oxo-4-prop-2-inyl-1,4-benzoxazin-6-yl)-1,3,5-triazinan-2,4-dion
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 412.34
Menge 1 mL
Formelmasse 412.0453 g/mol