Learn More
Trifloxystrobin (freie Säure) 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323995 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323995 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17842200AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifloxystrobin (free acid)
CAS 252913-85-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trifloxystrobin (free acid)
Versandbedingung +20°C
Summenformel C19 H17 F3 N2 O4
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (αE)-α-(Methoxyimino)-2-[[[(E)-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]benzeneacetic acid, (E,E)-α-(Methoxyimino)-2-[([1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino)oxymethyl]benzeneacetic acid, CGA 321113, Trifloxystrobin acid
InChI-Formel InChI=1S/C19H17F3N2O4/c1-12(13-7-5-8-15(10-13)19(20,21)22)23-28-11-14-6-3-4-9-16(14)17(18(25)26)24-27-2/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,25,26)/b23-12+,24-17+
SMILES CO\N=C(\C(=O)O)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\c2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC-Name (2E)-2-Methoxyimino-2-[2-[[(E)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethylidenamino]oxymethyl]phenyl]essigsäure
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 394.34
Menge 1 mL
Formelmasse 394.114 g/mol