Learn More
Triethylsilyl-Trifluormethanesulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10033650
46.86 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79271-56-0
C7H15F3O3SSi
264.33
MFCD00000407
STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
triethylsilyl triflate, triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tes triflate, triethylsilyltriflate, triethylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, 1,1,1-triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, triethylsilyl ester, et3siotf, tesotf
2733308
Triethylsilyl-trifluormethansulfonat
CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79271-56-0
C7H15F3O3SSi
264.33
MFCD00000407
STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
triethylsilyl triflate, triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tes triflate, triethylsilyltriflate, triethylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, 1,1,1-triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, triethylsilyl ester, et3siotf, tesotf
2733308
Triethylsilyl-trifluormethansulfonat
CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 85.0°C to 86.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3SO3Si(C2H5)3
Brechungsindex 1.3890 to 1.3920
Menge 10 g
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 264.34
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Rauchende Flüssigkeit