Learn More
(Triethylsilyl)-Acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10521253 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Unit Size:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10521253 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10521253 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 368730050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1777-03-3 | C8H16Si | 140.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (Triethylsilyl)acetylene
CAS 1777-03-3
Dichte 0.7830g/mL
Flammpunkt 17°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H16Si
Strukturformel (CH3CH2)3SiC≡CH
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330
MDL-Nummer MFCD00075373
Menge 5 g
Beilstein 04,IV,393
Relative Dichte 0.783
Synonym triethylsilyl acetylene, ethynyltriethylsilane, triethyl ethynyl silane, triethylsilylacetylene, silane, triethylethynyl, triethylsilyl acetylen, triethylsilyl-acetylene, triethyl-ethynyl-silane
InChI-Schlüssel FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Si](CC)(CC)C#C
IUPAC-Name Triethyl(ethynyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 140.30
PubChem CID 637947
Formelmasse 140.3
Reinheit (%) 97%