Learn More
Triethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509581
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
617-86-7
C6H16Si
116.28
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
6327258
Triethylsilicium
CC[Si](CC)CC
617-86-7
C6H16Si
116.28
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
6327258
Triethylsilicium
CC[Si](CC)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 107.0°C to 108.0°C
Chemischer Name oder Material Triethylsilane
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel (C2H5)3SiH
Beilstein 04,625
Fieser 01,1218; 02,433; 03,304; 04,530; 05,694; 12,482; 13,340; 14,322; 15,338; 16,356; 17,367
Flammpunkt −3°C
Merck Index 15,9841
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 116.28
Reinheit (%) 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4100 to 1.4120
Relative Dichte 0.72
Dichte 0.7200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.