Learn More
Triethyloxoniumtetrafluoroborat (15 % in Dichlormethan, ca. 1 mol/L), TRC
Artikelnummer. 30451380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451380 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451380 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77690025ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyloxonium Tetrafluoroborate
CAS 368-39-8
Summenformel C6 H15 O . B F4
Menge 25 mL
InChI-Formel InChI=1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
SMILES CC[O+](CC)CC.F[B-](F)(F)F
IUPAC-Name Triethyloxidanium;Tetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 189.99
Formelmasse 190.1152
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 15 %