Learn More
Triethyloxoniumtetrafluorborat, 1.0 M in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483910 25 mL 25 Milliliter
11493910 100 mL 100 Milliliter
11403920 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483910 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11678.AC
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Triethyloxonium tetrafluoroborate is used as an effective agent used for ethylation., laboratory chemicals, manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethyloxoniumtetrafluorborat wird als wirksames Ethylierungsmittel, für Laborchemikalien und die Herstellung von Stoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichloromethan. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 368-39-8
Summenformel C6H15BF4O
Molekulargewicht (g/mol) 189.99
MDL-Nummer MFCD00044423
InChI-Schlüssel IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
IUPAC-Name Triethyloxidanium;Tetrafluoroborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyloxonium tetrafluoroborate
Dichte 1.328
Geruch Chloroform-like
Strukturformel (CH3CH2)3OBF4
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2922
Beilstein 3598090
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dichloromethane. Reacts with water.
Formelmasse 189.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M in Dichlormethan