Learn More
Triethyloxoniumtetrafluorborat, 1.0 M in Dichlormethan, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15441847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
ChemSeal™ Flaschen
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15441847 100 mL ChemSeal™ Flaschen 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15441847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042934.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyloxonium tetrafluoroborate
CAS 368-39-8
Farbe Farblos
Dichte 1.328 g/mL
Geruch Ether-like
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Summenformel C6H15BF4O
Strukturformel (CH3CH2)3OBF4
MDL-Nummer MFCD00044423
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2922
Beilstein 3598090
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
InChI-Schlüssel IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
IUPAC-Name Triethyloxidanium;Tetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 189.99
PubChem CID 2723982
Formelmasse 189.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M in dichloromethane
Physikalische Form Flüssig