Learn More
Triethylgermaniumchlorid, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triethylgermanium chloride |
| Schmelzpunkt | <-50°C |
| Dichte | 1.18 g/mL |
| Siedepunkt | 175.9°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 195.23 |
| Physikalische Form | Flüssig |