Learn More
Triethylgermaniumchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377788 1 g 1 Gramm
11387788 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 034128.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 994-28-5
Summenformel C6H17ClGe
Molekulargewicht (g/mol) 197.28
MDL-Nummer MFCD00013591
InChI-Schlüssel FJAWDWVPBHGANJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylgermanium chloride, triethylchlorogermane, chloro triethyl germane, triethylchlorogermene, ccris 2650, triethylgermyl chloride, germanium triethyl chloride, acmc-209sco, chlorotriethylgermane
PubChem CID 70438
IUPAC-Name Chlor(triethyl)german
SMILES Cl.CC[GeH](CC)CC
Specifications
Chemischer Name oder Material Triethylgermanium chloride
Schmelzpunkt <-50°C
Dichte 1.18 g/mL
Siedepunkt 175.9°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 195.23
Physikalische Form Flüssig