Learn More
Triethylenglykoldimethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11386796 100 g 100 Gramm
11396796 500 g 500 Gramm
11306806 2500 g 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04128.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-49-2 | C8H18O4 | 178.228 g/mol
Triethylene glycol dimethyl ether is used as a solvent for gases and coupling immiscible liquid. It is also used to prepare perfluoro-triethyleneglycoldimethylether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylenglycol-Dimethylether wird als Lösungsmittel für Gase und Verbindungen unmischbarer Flüssigkeiten verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Perfluoro-Triethyleneglycoldimethylether verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform und Methanol
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-49-2
Summenformel C8H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 178.228
MDL-Nummer MFCD00008504
InChI-Schlüssel YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
IUPAC-Name 1-Methoxy-2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethan
SMILES COCCOCCOCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylene glycol dimethyl ether
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 0.986
Siedepunkt 215°C to 216°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Strukturformel CH3O(CH2CH2O)3CH3
Brechungsindex 1.423
Menge 100 g
Beilstein 1700630
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9692
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform and methanol
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylene glycol dimethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol dimethyl ether