Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 585-29-5 |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flüchtiger Puffer für HPLC |
| pH | 5,9 bis 6,1 (bei 25 °C) |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 100 ml |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147,218 |