Learn More
Triethylammoniumformat-Lösung 2 M (1:1, pH 6.5), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447627
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447627 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15447627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36155.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylammonium formate solution
CAS 585-29-5
Farbe Farblos
Dichte 1.01 g/mL
pH 6.5
Summenformel C7H17NO2
Strukturformel (CH3CH2)3NH+ COO-
MDL-Nummer MFCD00134943
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1760
Beilstein 4150472
Synonym unii-un4t038p8m, triethylamine formate, teaf, triethylammonium formate, triethylamine, formate, triethylammonium formate mi, triethylammoniumformate, triethylammonium format, hcooh et3n, formic acid triethylamine
InChI-Schlüssel PTMFUWGXPRYYMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC.C(=O)O
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin; Ameisensäure
Molekulargewicht (g/mol) 147.218
PubChem CID 11084032
Formelmasse 147.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 M (1:1)
Physikalische Form Flüssig