Learn More
Honeywell Fluka™ Triethylammoniumbikarbonat-Puffer, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120890 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 15658320
Marke: Honeywell Fluka™ 17902500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Flüchtiger Puffer, für HPLC, 1 M
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 15715-58-9
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Geräte) Flüchtiger Puffer für HPLC
pH 8,4 bis 8,6 (bei 25 °C)
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Verpackung Glasflasche
Molekulargewicht (g/mol) 163,217